Läs mer
N6-Methyladenosine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N6-Methyladenosine-d3 |
| CAS | 139896-43-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C11H12D3N5O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6-Methyladenosine-d3, 6-Methylamino-9-β-D-ribofuranosylpurine-d3, 6-Methylaminopurine D-riboside-d3, 6-Methylaminopurine ribonucleoside-d3, 6-Methylaminopurine riboside-d3, 9-β-D-Ribofuranosyl-N6-methylaminopurine-d3, N-Methyladenosine-d3, N6-Methyladenosine-d3, m6A |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N5O4/c1-12-9-6-10(14-3-13-9)16(4-15-6)11-8(19)7(18)5(2-17)20-11/h3-5,7-8,11,17-19H,2H2,1H3,(H,12,13,14)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1/i1D3 |
| LEDER | OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C(N=CN=C3NC([2H])([2H])[2H])=C3N=C2)O1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.29 |
| Formel vikt | 284.1312 |
| Visa mer |