Läs mer
N6-Methyladenosine, MedChemExpress
Beskrivning
N6-Methyladenosine is the most prevalent internal (non-cap) modification present in the messenger RNA (mRNA) of all higher eukaryotes. N6-Methyladenosine can modifies viral RNAs and has antiviral activities.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N6-Methyladenosine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1867-73-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H15N5O4 |
| Synonym | 6-Methyladenosine N-Methyladenosine |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (110.21 mM) |
| LEDER | CNC1=C(N=CN2[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1 |
| Visa mer |