Läs mer
N6-(N-Threonylcarbonyl)adenosine-13C4,15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N6-(N-Threonylcarbonyl)adenosine-13C4,15N |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N6O8/c1-5(23)7(14(26)27)19-15(28)20-11-8-12(17-3-16-11)21(4-18-8)13-10(25)9(24)6(2-22)29-13/h3-7,9-10,13,22-25H,2H2,1H3,(H,26,27)(H2,16,17,19,20,28)/t5-,6-,7+,9+,10+,13-/m1/s1/i1+1,5+1,7+1,14+1,19+1 |
| Formel vikt | 417.1447 |