Läs mer
N6-[N2,N6-Bis[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-lysyl]-N2-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-lysine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N6-[N2,N6-Bis[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-lysyl]-N2-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-lysine |
| CAS | 51513-72-5 |
| Molekylformel | C27H50N4O9 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N6-[N2,N6-Bis[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-lysyl]-N2-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-lysine, N1-(tert-Butoxycarbonyl)-N6-[N1,N6-bis(tert-butoxycarbonyl)-L-lysyl]-L-lysine |
| InChI formel | InChI=1S/C27H50N4O9/c1-25(2,3)38-22(35)29-17-13-10-14-18(30-23(36)39-26(4,5)6)20(32)28-16-12-11-15-19(21(33)34)31-24(37)40-27(7,8)9/h18-19H,10-17H2,1-9H3,(H,28,32)(H,29,35)(H,30,36)(H,31,37)(H,33,34)/t18-,19-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-6-[[(2S)-2,6-bis[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoyl]amino]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 574.71 |
| Formel vikt | 574.3578 |