Läs mer
N6,N6-Dimethyladenosine, MedChemExpress
Produktkod. 16410067
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16410067 50 mg
1 options
Produktkod. 16410067 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101984
MedChemExpress N6,N6-Dimethyladenosine is a modified ribonucleoside previously found in rRNA, and also exhibits in mycobacterium bovis Bacille Calmette-Guérin tRNA.
N6,N6-Dimethyladenosine is a modified ribonucleoside previously found in rRNA, and also exhibits in mycobacterium bovis Bacille Calmette-Guérin tRNA.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N6,N6-Dimethyladenosine
CAS 2620-62-4
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H17N5O4
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (423.31 mM)
LEDER OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N(C)C)O1)O)O
Molekylvikt (g/mol) 295.29
Formel vikt 295.29
Procent renhet 99.1%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation