missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N6-Succinyl Adenosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N6-Succinyl Adenosine |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N5O8/c20-2-6-9(23)10(24)13(27-6)19-4-17-8-11(15-3-16-12(8)19)18-5(14(25)26)1-7(21)22/h3-6,9-10,13,20,23-24H,1-2H2,(H,21,22)(H,25,26)(H,15,16,18)/t5-,6+,9+,10+,13-/m0/s1 |
| Formel vikt | 383.1077 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?