Läs mer
N6-Trifluoracetyl-L-lysin, TRC
Produktkod. 30456466
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30456466 10 g
1 options
Produktkod. 30456466 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT78850010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N6-Trifluoroacetyl-L-lysine
CAS 10009-20-8
Molekylformel C8H13F3N2O3
Kvantitet 10 g
Synonym N6-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-L-lysine, N6-(Trifluoroacetyl)lysine, Nepsilon-Trifluoroacetyl-L-lysine, Nω-(Trifluoroacetyl)-L-lysine
InChI formel InChI=1S/C8H13F3N2O3/c9-8(10,11)7(16)13-4-2-1-3-5(12)6(14)15/h5H,1-4,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t5-/m0/s1
LEDER N[C@@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-6-[(2,2,2-trifluoracetyl)amino]hexansyra
Molekylvikt (g/mol) 242.2
Formel vikt 242.0878