Läs mer
N7-(2’,3’,4’-Trihydroxybutyl)guanine, >90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N7-(2',3',4'-Trihydroxybutyl)guanine |
| CAS | 93905-80-7 |
| Molekylformel | C9H13N5O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-Amino-1,7-dihydro-7-(2,3,4-trihydroxybutyl)-6H-purin-6-one, N-7-(2’,3’,4’-Trihydroxybut-1'-yl)guanine, 7-(2,3,4-Trihydroxybutyl)guanine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(18)13-9)14(3-11-7)1-4(16)5(17)2-15/h3-5,15-17H,1-2H2,(H3,10,12,13,18) |
| LEDER | C1=NC2=C(N1CC(C(CO)O)O)C(=O)N=C(N2)N |
| IUPAC-namn | 2-amino-7-(2,3,4-trihydroxybutyl)-3H-purin-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.23 |
| Formel vikt | 255.0968 |