Läs mer
N7-(2-Carbamoyl-2-hydroxyethyl)guanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N7-(2-Carbamoyl-2-hydroxyethyl)guanine |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N6O3/c9-5(16)3(15)1-14-2-11-6-4(14)7(17)13-8(10)12-6/h2-3,15H,1H2,(H2,9,16)(H3,10,12,13,17) |
| Formel vikt | 238.0814 |