Läs mer
N7-(2-Hydroxyethyl)guanine-d4, TRC
Produktkod. 30401048
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30401048 2.5 mg
30398010 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30401048 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9422022.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1246818-81-4
Molekylformel C7H5D4N5O2
Molekylvikt (g/mol) 199.2
Synonym 2-Amino-1,7-dihydro-7-(2-hydroxyethyl-d4)-6H-purin-6-one, 7-(2-Hydroxyethyl-d4)guanine, 7-(β-Hydroxyethyl-d4)guanine, NSC 637506-d4
LEDER O=C1C2=C(N=CN2C([2H])([2H])C([2H])([2H])O)N=C(N)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N7-(2-Hydroxyethyl)guanine-d4
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C7H9N5O2/c8-7-10-5-4(6(14)11-7)12(1-2-13)3-9-5/h3,13H,1-2H2,(H3,8,10,11,14)/i1D2,2D2
Formel vikt 199.1007