Läs mer
N8-Acetylspermidine dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
N8-Acetylspermidine dihydrochloride is a polyamine.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N8-Acetylspermidine dihydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 34450-15-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H23Cl2N3O |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (384.32 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (192.16 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(NCCCCNCCCN)=O.Cl.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.2 |
| Visa mer |