Läs mer
N8-Desethylcarbamoyl-N1-ethylcarbamoyl Cabergoline (Cabergoline EP Impurity B), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N8-Desethylcarbamoyl-N1-ethylcarbamoyl Cabergoline |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H37N5O2/c1-5-12-30-16-19(25(32)28-11-8-13-29(3)4)14-21-20-9-7-10-22-24(20)18(15-23(21)30)17-31(22)26(33)27-6-2/h5,7,9-10,17,19,21,23H,1,6,8,11-16H2,2-4H3,(H,27,33)(H,28,32)/t19-,21-,23-/m1/s1 |
| Formel vikt | 451.2947 |