Läs mer
Macherey-Nagel™ N9 polypropen blå skruvlock
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Septum:
Rött gummi/Klar FEP
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Skruvförslutningar N 9
- Stort utbud av skruvförslutningar med olika septummaterial och lockfärger
- Förbundna skruvlock (septa fast anslutna till locket; kan inte tas bort)– fördel: tjocka (trubbiga) HPLC-nålar kan inte trycka in septumet i flaskan
- Polymagnetisk skruvförslutning 702166 för CTC GC PAL
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Material | FEP, Polypropen, Gummi |
| Förslits | Nej |
| Septum | Rött gummi/Klar FEP |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Stängningsstorlek | N9 |