Läs mer
Macherey-Nagel™ N9 polypropen blå skruvlock
Produktkod. p-8012180 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Septum:
Rött gummi/Klar FEP
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10411708
Brand: Macherey-Nagel™ 702732
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Försegla injektionsflaskorna med skruvkork med en säker septum för att ta emot nålar. Macherey-NagelTM N9 blå skruvlock av polypropylen kommer med ett urval av septa.
  • Skruvförslutningar N 9
  • Stort utbud av skruvförslutningar med olika septummaterial och lockfärger
  • Förbundna skruvlock (septa fast anslutna till locket; kan inte tas bort)– fördel: tjocka (trubbiga) HPLC-nålar kan inte trycka in septumet i flaskan
  • Polymagnetisk skruvförslutning 702166 för CTC GC PAL
Specifikationer
Färg Blått
Material FEP, Polypropen, Gummi
Förslits Nej
Septum Rött gummi/Klar FEP
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Stängningsstorlek N9