Beskrivning
Den mycket goda temperaturjämnheten i dessa kammarugnar med luftcirkulation ger idealiska processförhållanden för glödgning, härdning, lösningsglödgning, konstgjord lagring, sintring av PTFE, förvärmning eller mjukglödgning och lödning. De tvångskonvektionskammarugnarna är utrustade med en lämplig glödgningslåda för mjukglödgning av koppar eller anlöpning av titan, samt för glödgning av stål under icke-brännbara skydds- eller reaktionsgaser. Den modulära designen av tvångskonvektionskammarugnen möjliggör anpassning till specifika processkrav med lämpliga tillbehör.
- Tmax 450 °C, 650 °C eller 850 °C
- Horisontell luftcirkulation med optimal fördelning genom rostfria stålbafflar
- Svingdörr med gångjärn på höger sida
- Basram ingår i leveransen
- Temperaturjämnhet upp till +/- 4 °C enligt DIN 17052-1
- Optimal luftdistribution möjliggjord av höga flödeshastigheter
- En ramplåt och räcken för två extra brickor ingår i leveransomfånget
- Övertemperaturbegränsare med justerbar avstängningstemperatur som temperaturbegränsare för att skydda ugnen och lasten
- Exklusiv användning av isoleringsmaterial utan kategorisering enligt EG-förordning nr 1272/2008 (CLP). Detta innebär uttryckligen att aluminiumsilikatull, även känd som eldfast keramisk fiber (RCF), som är klassificerad och eventuellt cancerframkallande, inte används.
- Definierad applikation inom driftinstruktionernas begränsningar
- Styrenhet med pekfunktion B500 (5 program med 4 segment vardera)
- NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
- Freeware NTEdit för enkel programinmatning via Excel Windows på PC
- Gratis NTGraph för utvärdering och dokumentation av avfyringar som används Excel för Windows på PC
- MyNabertherm-app för onlineövervakning av avfyrningen på mobila enheter för gratis nedladdning
Observera: En panna under 2,9 kW levereras med ett standard UK-uttag. Allt över 2,9 kW levereras med rätt CEE-kontakt. För allt över 2,9 kW, se till att du har rätt uttag innan köp.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 l |
| Temperatur (metrisk) | 650 °C |
| Typ | Asfaltinnehållsugn |
| Spänning | 380/400 V |