Läs mer
Na-Boc-D-tryptofan, TRC
Produktkod. 30336833
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30336833 25 g
1 options
Produktkod. 30336833 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB67335025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalpha-Boc-D-tryptophan
CAS 5241-64-5
Molekylformel C16H20N2O4
Kvantitet 25 g
Synonym N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-tryptophan, N-Carboxy-D-tryptophan N-tert-Butyl Ester, (R)-2-(((tert-Butoxy)carbonyl)amino)-3-(1H-indol-3-yl)propanoic Acid, (R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(1H-indol-3-yl)propionic Acid, Boc-D-Tryptophan, N-BOC-D-tryptophan, N-tert-Butoxycarbonyl-D-tryptophan, N-tert-Butyloxycarbonyl-D-tryptophan, tert-Butoxycarbonyl-D-tryptophan
InChI formel InChI=1S/C16H20N2O4/c1-16(2,3)22-15(21)18-13(14(19)20)8-10-9-17-12-7-5-4-6-11(10)12/h4-7,9,13,17H,8H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)/t13-/m1/s1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-3-(1H-indol-3-yl)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyra
Molekylvikt (g/mol) 304.34
Formel vikt 304.1423