Läs mer
Na+/H+ Utbytarisoform-1-hämmare, TRC
Produktkod. 30179499
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179499 10 mg
30179087 50 mg
30179639 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179499 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN37981310MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 861218-38-4
Molekylformel C11H8N4OS . CH4O3S
Molekylvikt (g/mol) 340.4
Synonym N-(Aminoiminomethyl)-4-cyanobenzo[b]thiophene-2-carboxamide Methanesulfonate
IUPAC-namn N-karbamimidoyl-4-cyano-1-bensotiofen-2-karboxamid; Metanesulfonsyra
LEDER CS(=O)(=O)O.NC(=N)NC(=O)c1cc2c(cccc2s1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Na+/H+ Exchanger Isoform-1 Inhibitor
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H8N4OS.CH4O3S/c12-5-6-2-1-3-8-7(6)4-9(17-8)10(16)15-11(13)14;1-5(2,3)4/h1-4H,(H4,13,14,15,16);1H3,(H,2,3,4)
Formel vikt 340.03