Läs mer
Nabumetone-d3 (methoxy-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nabumetone-d3 |
| CAS | 1216770-08-9 |
| Molekylformel | C15 2H3 H13 O2 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H16O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-10 H,3-4H2,1-2H3/i2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccc2cc(CCC(=O)C)ccc2c1 |
| IUPAC-namn | 4-[6-(trideuteriomethoxy)naphthalen-2-yl]butan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.3 |
| Formel vikt | 231.1339 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |