Läs mer
Nabumetone-d3, TRC
Produktkod. 30475192
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30475192 1 mg
30469727 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30475192 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN2005021MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1216770-08-9
Molekylformel C15 2H3 H13 O2
Molekylvikt (g/mol) 231.3
Synonym 4-[6-(Trideuteriomethoxy)naphthalen-2-yl]butan-2-one, Nabumetone-d3, Nabumetone-D3 (methoxy-D3), 4-[6-(Methoxy-d3)-2-naphthalenyl]-2-butanone
IUPAC-namn 4-[6-(trideuteriomethoxy)naphthalen-2-yl]butan-2-one
LEDER [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2cc(CCC(=O)C)ccc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nabumetone-d3
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C15H16O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-10H,3-4H2,1-2H3/i2D3
Formel vikt 231.1339