missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nabumetone EP Impurity A, Mikromol™

Produktkod. 30049772
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049772 25 mg
30051423 100 mg
30457955 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049772 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0153.020025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Nabumetone EP Impurity A
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)-5-methylcyclohexanone
CAS 343272-52-6
Analyt- eller komponentnamn 3-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)-5-methylcyclohexanone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H20 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 3-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)-5-methylcyclohexanone, Nabumetone Imp. A (EP), Nabumetone Impurity A
InChI formel InChI=1S/C18H20O2/c1-12-7-16(10-17(19)8-12)14-3-4-15-11-18(20-2)6-5-13(15)9-14/h3-6,9,11-12,16H,7-8,10H2,1-2H3
LEDER COc1ccc2cc(ccc2c1)C3CC(C)CC(=O)C3
IUPAC-namn 3-(6-methoxynaphthalen-2-yl)-5-methylcyclohexan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 268.35
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 268.1463 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.