Läs mer
Nabumetone EP Impurity B, Mikromol™
Beskrivning
Nabumetone EP Impurity B
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5RS)-5-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)-3-methylcyclohex-2-enone |
| CAS | 343272-51-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | (5RS)-5-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)-3-methylcyclohex-2-enone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H18 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (5RS)-5-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)-3-methylcyclohex-2-enone, Nabumetone Imp. B (EP), Nabumetone Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O2/c1-12-7-16(10-17(19)8-12)14-3-4-15-11-18(20-2)6-5-13(15)9-14/h3-6,8-9,11,16H,7,10H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc2cc(ccc2c1)C3CC(=CC(=O)C3)C |
| IUPAC-namn | 5-(6-methoxynaphthalen-2-yl)-3-methylcyclohex-2-en-1-one |
| Visa mer |