Läs mer
Nabumetone EP Impurity C, Mikromol™
Beskrivning
Nabumetone EP Impurity C
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-4-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)butan-2-ol |
| CAS | 65726-24-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-4-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)butan-2-ol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H18 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-4-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)butan-2-ol, Nabumetone Imp. C (EP), Nabumetone Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-11,16H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc2cc(CCC(C)O)ccc2c1 |
| IUPAC-namn | 4-(6-methoxynaphthalen-2-yl)butan-2-ol |
| Visa mer |