Läs mer
Nabumeton, LoGiCal
Produktkod. 30461439
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461439 10 mg
1 options
Produktkod. 30461439 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0153.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nabumetone
CAS 42924-53-8
Analyt- eller komponentnamn Nabumetone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H16 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Nabumetone, 4-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)-2-butanone, 1-(2'-Methoxynaphth-6'-yl)butan-3-one, 4-(6-Methoxy-2-naphthyl)-2-butanone, Arthaxan, BRL 14777, Balmox, Consolan, Nabumeton, Nabumetone, Nabuser, Relafen, Relifen, Relifex, BRL-14777
InChI formel InChI=1S/C15H16O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER COc1ccc2cc(CCC(=O)C)ccc2c1
IUPAC-namn 4-(6-metoxisenafthalen-2-yl)butan-2-ett
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 228.29
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 228,115 g/mol