Läs mer
Nabumeton, Mikromol™
Produktkod. 17973566
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17973566 500 mg
1 options
Produktkod. 17973566 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0153.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Nabumeton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nabumetone
CAS 42924-53-8
Analyt- eller komponentnamn Nabumetone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H16 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Nabumetone, 4-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)-2-butanone, 1-(2'-Methoxynaphth-6'-yl)butan-3-one, 4-(6-Methoxy-2-naphthyl)-2-butanone, Arthaxan, BRL 14777, Balmox, Consolan, Nabumeton, Nabumetone, Nabuser, Relafen, Relifen, Relifex, BRL-14777
InChI formel InChI=1S/C15H16O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-10H,3-4H2,1-2H3
LEDER COc1ccc2cc(CCC(=O)C)ccc2c1
IUPAC-namn 4-(6-metoxisenafthalen-2-yl)butan-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 228.29
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 228,115 g/mol