Läs mer
Nabumeton
Beskrivning
Antiinflammatorisk, antibakteriell. Ett icke-steroid antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) som hämmar cyklooxygenas
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
- Antiinflammatorisk, antibakteriell
- Ett icke-steroid antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) som hämmar cyklooxygenas
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nabumetone |
| Smältpunkt | 76 °C till 78 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 5 g |
| Merck Index | 14,6343 |
| Löslighetsinformation | Löslig i alkohol eller kloroform |
| Formel vikt | 228.29 |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning