Läs mer
Nabumetone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nabumetone |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-10H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 228.115 |