Läs mer
Melford NAD
Produktkod. 30018577
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018577 1 g
30018578 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018577 Leverantör Melford Leverantörsnummer N301101.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
β-Nikotinamid-Adenin dinukleotid, oxiderad form (β -NAD) är lämplig för enzymsyntes/biokatalysapplikationer.
β-Nikotinamid-Adenin dinukleotid, oxiderad form (β -NAD) är lämplig för enzymsyntes/biokatalysapplikationer. Den är också användbar för att göra enzymmultiplicerad immunanalysteknik (EMIT), terapeutisk läkemedelsövervakning (TDM) och blodsockerreagenser.
Specifikationer
Kvantitet 1 g
Molekylformel C21H27N7O14P2 • XH2O
CAS 53-84-9