Läs mer
NAD+, MedChemExpress
Produktkod. p-200100432
Encompass_Preferred
Kvantitet:
1 g
5 g
Produktkod. 16422179
Brand: Medchem Express HYB0445
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress NAD+ is a coenzyme composed of ribosylnicotinamide 5'-diphosphate coupled to adenosine 5'-phosphate by pyrophosphate linkage.
NAD+ is a coenzyme composed of ribosylnicotinamide 5'-diphosphate coupled to adenosine 5'-phosphate by pyrophosphate linkage.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NAD+
CAS 53-84-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H27N7O14P2
Kvantitet 1 g
Synonym β-DPN β-NAD β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide
Löslighetsinformation H2O : 41.67 mg/mL (62.81 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@H]([C@@H]1O)[C@@H](O[C@@H]1COP(OP(OC[C@H]2O[C@@H]([N+]3=CC=CC(C(N)=O)=C3)[C@H](O)[C@@H]2O)([O-])=O)(O)=O)N4C(N=CN=C5N)=C5N=C4
Molekylvikt (g/mol) 663.43
Formel vikt 663.43
Procent renhet 98.24%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.