Läs mer
Abcam NAD/NADH-testkit, fluorometrisk, kvantitativ, 250 tester
Produktkod. 32108237 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
250 Tester
Produktkod. Kvantitet
32108237 250 Tester
1 options
Produktkod. 32108237 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab176723250Test
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Mät kvantitativt NAD, NADH och deras förhållande i cell- och vävnadslysat med hjälp av detta fluormetriska testkit.
  • Detektionsmetod: Kolorimetrisk/Fluorometrisk
  • Testtid: 2 timmar 30 min
  • Resultattyp: Kvantitativ
  • Provtyper: Vävnadslysat och celllysat
  • Citerat i: 19 publikationer
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Produkttyp Western Blot Kit
Detekteringsplats Detektion i lösningen
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare
Formatera Sats
Antal reaktioner 250 Tester
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Målmolekyl NAD, NADH
Detektionsmetod Kolorimetrisk, kromogen, kemiluminescens
Provtyp Vävnadslysat, celllysat
Kvantitet 250 Tester
För användning med (applikation) NAD, NADH och NAD/NADH-kvotmätning