Läs mer
Descripción
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to NAD Synthetase. The NAD Synthetase Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The NAD Synthetase Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Especificaciones
Especificaciones
| Gen-ID (Entrez) | 55191 |
| Produktlinje | Novus |
| Reningsmetod | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Vanligt namn | NAD Synthetase Recombinant Protein Antigen |
| Innehåll och lagring | Store at −20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulering | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| För användning med (applikation) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gene Alias | EC 6.3.5.1, FLJ10631, FLJ36703, FLJ40627, glutamine-dependent NAD synthetase, glutamine-dependent NAD(+) synthetase, NAD synthetase 1, NAD(+) synthase, NAD(+) synthase [glutamine-hydrolyzing], NAD(+) synthetase |
| Gensymbol | NADSYN1 |
| Etiketttyp | Unlabeled |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?