Läs mer
Melford NADH
Produktkod. 30018566
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018566 5 g
30018565 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018566 Leverantör Melford Leverantörsnummer N201005.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Ämnesnamn: B-Nikotinamidadenindinukleotid, reducerad form, dinatriumsalt, CAS-nummer: 606-68-8 , Molekylformel: C21H27N7O14 P2Na2 : 3H2O , Molekylvikt: 763,5 , Kemisk renhet: >98%, Lösligt i: Vatten, Förvara vid: 2 °C till 8 °C
Specifikationer
Kvantitet 5 g
Molekylformel C21H27N7O14P2Na2-3H2O
CAS 606-68-8