Läs mer
Nadifloxacin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Nadifloxacin |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21FN2O4/c1-10-2-3-12-16-13(18(24)14(19(25)26)9-22(10)16)8-15(20)17(12)21-6-4-11(23)5-7-21/h8-11,23H,2-7H2,1H3,(H,25,26) |
| Formel vikt | 360.1485 |