Läs mer
Nadolol 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Produktkod. 30463798
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30463798 1 ml
1 options
Produktkod. 30463798 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0439.0001
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nadolol
CAS 42200-33-9
Analyt- eller komponentnamn Nadolol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H27 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Nadolol
InChI formel InChI=1S/C17H27NO4/c1-17(2,3)18-9-12(19)10-22-16-6-4-5-11-7-14(20)15(21)8-13(11)16/h4-6,12,14-15,18-21H,7-10H2,1-3H3/t12?,14-,15+/m1/s1
Lösningstyp Single Solution
LEDER CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2C[C@@H](O)[C@@H](O)Cc12
IUPAC-namn (2R,3S)-5-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2,3-diol
Lösningsmedel eller matris Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 309.4
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 309.194 g/mol