Läs mer
Nadolol EP Impurity F (as Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivning
Nadolol EP Impurity F (as Hydrochloride)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-1-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol Hydrochloride |
| CAS | 15230-34-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-1-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H23 N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-1-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol Hydrochloride, Nadolol Imp. F (EP) as Hydrochloride, Nadolol Impurity F as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23NO2.ClH/c1-17(2,3)18-11-14(19)12-20-16-10-6-8-13-7-4-5-9-15(13)16;/h4-10,14,18-19H,11-12H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1-(tert-butylamino)-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol;hydrochloride |
| Visa mer |