Läs mer
Nadolol, LoGiCal
Produktkod. 30459971
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459971 10 mg
1 options
Produktkod. 30459971 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0439.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nadolol
CAS 42200-33-9
Analyt- eller komponentnamn Nadolol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H27 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Nadolol
InChI formel InChI=1S/C17H27NO4/c1-17(2,3)18-9-12(19)10-22-16-6-4-5-11-7-14(20)15(21)8-13(11)16/h4-6,12,14-15,18-21H,7-10H2,1-3H3/t12?,14-,15+/m1/s1
Lösningstyp Neat
LEDER CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2C[C@@H](O)[C@@H](O)Cc12
IUPAC-namn (2R,3S)-5-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2,3-diol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 309.4
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 309.194 g/mol