Läs mer
Nadolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nadolol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27NO4/c1-17(2,3)18-9-12(19)10-22-16-6-4-5-11-7-14(20)15(21)8-13(11)16/h4-6,12,14-15,18-21H,7-10H2,1-3H3/t12?,14-,15+/m1/s1 |
| Formel vikt | 309.194 |