Läs mer
Nadoxolol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nadoxolol Hydrochloride |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O3.ClH/c15-14(16-18)8-11(17)9-19-13-7-3-5-10-4-1-2-6-12(10)13;/h1-7,11,17-18H,8-9H2,(H2,15,16);1H |
| Formel vikt | 296.0928 |