Läs mer
Melford NADP
Produktkod. 30018568
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018568 1 g
30018567 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018568 Leverantör Melford Leverantörsnummer N201201.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • Ämnesnamn:β -Nikotinamid Adenin dinukleotidfosfat, oxiderad form, mononatriumsalttrihydrat
  • CAS-nummer: 1184-16-3
  • Molekylformel:C21H27N7O17P3Na2H2O​​​​
  • Molekylvikt: 801,4 g/mol
Specifikationer
Kvantitet 1 g
Molekylformel C21H27N7O17P3Na-XH2O
CAS 1184-16-3