Läs mer
NADP disodium salt, MedChemExpress
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Beskrivning
NADP disodium salt (Disodium NADP), a nicotinamide adenine dinucleotide, is a redox cofactor. NADP disodium salt is a key cofactor for electron transfer in the metabolism, being alternately oxidized (NADP+) and reduced (NADPH).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NADP disodium salt |
| CAS | 24292-60-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H28N7O17P3.2Na |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Disodium NADP |
| Löslighetsinformation | H2O : 250 mg/mL (316.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.33 mg/mL (4.22 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| LEDER | NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H](COP(OP([O-])(OC[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]([N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)O4)=O)(O)=O)O3)C=N2)=NC=N1.[2 Na] |
| Molekylvikt (g/mol) | 789.38 |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.