Läs mer
NADP sodium salt, MedChemExpress
Produktkod. p-200100110
Encompass_Preferred
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. 16452326
Brand: Medchem Express HYF0002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress NADP sodium salt (Sodium NADP), a nicotinamide adenine dinucleotide, is a redox cofactor. NADP sodium salt is a key cofactor for electron transfer in the metabolism, being alternately oxidized (NADP+) and reduced (NADPH).
NADP sodium salt (Sodium NADP), a nicotinamide adenine dinucleotide, is a redox cofactor. NADP sodium salt is a key cofactor for electron transfer in the metabolism, being alternately oxidized (NADP+) and reduced (NADPH).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NADP sodium salt
CAS 1184-16-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H27N7NaO17P3
Kvantitet 500 mg
Synonym Sodium NADP
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (130.65 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.57 mg/mL (4.66 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
LEDER NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H](COP(OP([O-])(OC[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]([N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)O4)=O)([O-])=O)O3)C=N2)=NC=N1.[Na+]
Molekylvikt (g/mol) 765.39
Formel vikt 765.39
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.