Läs mer
Melford NADPH
Produktkod. 30018569
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018569 100 mg
30018571 1 g
30018570 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018569 Leverantör Melford Leverantörsnummer N201400.1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • Ämnesnamn:β -Nikotinamid Adenin dinukleotidfosfat, reducerad form, tetranatriumsalttrihydrat
  • CAS-nummer: 2646-71-1
  • Molekylformel: C 21 H 26 N 7 O 17 P 3 Na 4 3H 2 O
Specifikationer
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C21H26N7O17P3Na4-3H2O
CAS 2646-71-1