Läs mer
Melford NADPH
Beskrivning
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
- Ämnesnamn:β -Nikotinamid Adenin dinukleotidfosfat, reducerad form, tetranatriumsalttrihydrat
- CAS-nummer: 2646-71-1
- Molekylformel: C 21 H 26 N 7 O 17 P 3 Na 4 3H 2 O
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 500 mg |
| Molekylformel | C21H26N7O17P3Na4-3H2O |
| CAS | 2646-71-1 |