Läs mer
Tocris Bioscience™ NADPH reduced form, tetrasodium salt
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18720139
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18720139 100 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18720139 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 5515/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3390.00 SEK
    3203.55 SEK / 100mg
    Save 186.45 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Cofactor for many anabolic enzymes
NADPH reduced form tetrasodium salt is a cofactor for many anabolic enzymes which use NADPH as a reducing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NADPH reduced form tetrasodium salt
CAS 2646-71-1
Synonym β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2'-phosphate reduced tetrasodium salt
Kvantitet 100 mg
Löslighet Soluble to 50mM in water
Molekylformel C21H26N7Na4O17P3
Formel vikt 833.35
Fysisk form Solid
Produkttyp Bioactive Small Molecule
Renhet >93%
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use