missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Naepaine Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naepaine Hydrochloride |
| CAS | 614-42-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Naepaine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H22 N2 O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Ethanol, 2-(pentylamino)-, 1-(4-aminobenzoate), hydrochloride (1:1), Ethanol, 2-(pentylamino)-, 4-aminobenzoate (ester), monohydrochloride (9CI), Ethanol, 2-(pentylamino)-, p-aminobenzoate (ester), monohydrochloride (8CI), Amylsine hydrochloride, Naepaine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O2.ClH/c1-2-3-4-9-16-10-11-18-14(17)12-5-7-13(15)8-6-12;/h5-8,16H,2-4,9-11,15H2,1H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.CCCCCNCCOC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?