Läs mer
Nafamostat Mesylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nafamostat, Mesylate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17N5O2.2CH4O3S/c20-17(21)14-2-1-13-10-16(8-5-12(13)9-14)26-18(25)11-3-6-15(7-4-11)24-19(22)23;2*1-5(2,3)4/h1-10H,(H3,20,21)(H4,22,23,24);2*1H3,(H,2,3,4) |
| Formel vikt | 539.1145 |