missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nafcillin Penilloic Acid (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nafcillin Penilloic Acid (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 940306-31-0 |
| Molekylformel | C21 H24 N2 O6 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (αR,4S)-4-Carboxy-α-[[(2-ethoxy-1-naphthalenyl)carbonyl]amino]-5,5-dimethyl-2-thiazolidineacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N2O6S/c1-4-29-13-10-9-11-7-5-6-8-12(11)14(13)17(24)22-15(19(25)26)18-23-16(20(27)28)21(2,3)30-18/h5-10,15-16,18,23H,4H2,1-3H3,(H,22,24)(H,25,26)(H,27,28)/t15-,16-,18?/m0/s1 |
| LEDER | CCOc1ccc2ccccc2c1C(=O)N[C@@H](C3N[C@@H](C(=O)O)C(C)(C)S3)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (4S)-2-[(R)-carboxy-[(2-ethoxynaphthalene-1-carbonyl)amino]methyl]-5,5-dimethyl-thiazolidine-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 432.49 |
| Formel vikt | 432.1355 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?