Läs mer
Nafcillin sodium monohydrate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nafcillin sodium salt monohydrate |
| CAS | 7177-50-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Nafcillin sodium salt monohydrate |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C21 H21 N2 O5 S . Na . H2 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Nafcillin Sodium Monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22N2O5S.Na.H2O/c1-4-28-13-10-9-11-7-5-6-8-12(11)14(13)17(24)22-15-18(25)23-16(20(26)27)21(2,3)29-19(15)23;;/h5-10,15-16,19H,4H2,1-3H3,(H,22,24)(H,26,27);;1H2/q;+1;/p-1/t15-,16+,19-;;/m1../s1 |
| LEDER | O.[Na+].CCOc1ccc2ccccc2c1C(=O)N[C@H]3[C@H]4SC(C)(C)[C@@H](N4C3=O)C(=O)[O-] |
| Visa mer |