Läs mer
Nafcillin sodium monohydrate, MedChemExpress
Beskrivning
Nafcillin sodium monohydrate, an antibiotic, is a reversible inhibitor of β-lactamase. Nafcillin sodium monohydrate can be used for the research of staphylococcal infections.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nafcillin sodium monohydrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 7177-50-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H23N2NaO6S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (220.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.20 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C([C@@H]1N(C2=O)[C@]([C@@H]2NC(C(C3=CC=CC=C3C=C4)=C4OCC)=O)([H])SC1(C)C)O[Na].O |
| Visa mer |