Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Nafcillin natriumsalt
Produktkod. 15517059 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15517059 1 g 1g
15527059 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15517059 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 461380010
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 985-16-0
Molekylformel C21H21N2NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 436.46
MDL-nummer MFCD00056863
InChI-nyckel AYAPZOUDXCDGIF-FRFVDRIFSA-M
Synonym 4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylicacid, 6-2-ethoxy-1-naphthalenyl carbonyl amino-3,3-dimethyl-7-oxo-, sodiumsalt 1:1 , 2s,5r,6r
PubChem CID 131675018
IUPAC-namn (2S,5R,6R)-6-[(2-etoxinaftalen-1-karbonyl)amino]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylsyra;molekylärt väte;natrium
LEDER [Na+].CCOC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C(=O)N[C@H]1[C@H]2SC(C)(C)[C@@H](N2C1=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nafcillin sodium salt
Smältpunkt >181.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vikt 436.46
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nafcillin sodium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.