missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nafcillin Sulfoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nafcillin Sulfoxide |
| CAS | 41061-20-5 |
| Molekylformel | C21H22N2O6S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Ethoxynaphthylpenicillin Sulfoxide, [2S-(2alpha,5alpha,6beta)]-6-[[(2-Ethoxy-1-naphthalenyl)carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-oxide-4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22N2O6S/c1-4-29-13-10-9-11-7-5-6-8-12(11)14(13)17(24)22-15-18(25)23-16(20(26)27)21(2,3)30(28)19(15)23/h5-10,15-16,19H,4H2,1-3H3,(H,22,24)(H,26,27)/t15-,16+,19-,30?/m1/s1 |
| LEDER | CCOc1ccc2ccccc2c1C(=O)N[C@H]3[C@@H]4N([C@@H](C(=O)O)C(C)(C)S4=O)C3=O |
| IUPAC-namn | (2S,5R,6R)-6-[(2-ethoxynaphthalene-1-carbonyl)amino]-3,3-dimethyl-4,7-dioxo-4λ^{4}-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 430.47 |
| Formel vikt | 430.1199 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?